Stampa…
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Thiazole-2-carbonyl chloride, 1,3-Thiazole-2-carbonylchloride
OR0455-1G OR0455-250MG OR0455-500MG
APOSOR0455-1GEA 219 EUR
APOSOR0455-1G APOSOR0455-250MG APOSOR0455-500MG
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
2-Thiazolecarbonyl chloride
Formula: C₄H₂ClNOS
Peso molecolare: 147,582 g/mol
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06658970
CAS Number: 30216-57-0
UN: 3261
ADR: 8,II