Stampa…
2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0434-25G OR0434-5G
APOSOR0434-25GEA 244 EUR
APOSOR0434-25G APOSOR0434-5G
2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
2-Ethoxyphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di ebollizione: 119…121 °C/22mmHg
Densità: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002007
CAS Number: 5395-71-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III