Stampa…
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
OR0430-1G OR0430-250MG OR0430-5G
APOSOR0430-1GEA 77.1 EUR
APOSOR0430-1G APOSOR0430-250MG APOSOR0430-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₈Cl₂N₂
Peso molecolare: 213,15 g/mol
Punto di fusione: 290 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366481
CAS Number: 646477-45-4