1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
Formula:
C₈H₁₂O₃ Punto di fusione: 70…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010214 CAS Number: 4746-97-8 |