Stampa…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0421-1G OR0421-250MG OR0421-500MG
APOSOR0421-1GEA 582 EUR
APOSOR0421-1G APOSOR0421-250MG APOSOR0421-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₂
Peso molecolare: 182,61 g/mol
Punto di fusione: 55…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658967
CAS Number: 123266-63-7