Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0419-1G OR0419-5G OR0419-250MG
APOSOR0419-1GEA 118 EUR
APOSOR0419-1G APOSOR0419-5G APOSOR0419-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₆H₇ClN₂O
Punto di ebollizione: 100 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00833258
CAS Number: 55458-67-8
UN: 3261
ADR: 8,II