Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 109 EUR
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,1400 g/mol
Punto di fusione: 206…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00159636
CAS Number: 5744-56-9