Stampa…
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
OR0415-25G OR0415-5G OR0415-100G
APOSOR0415-25GEA 90.2 EUR
APOSOR0415-25G APOSOR0415-5G APOSOR0415-100G
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Densità: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013868
CAS Number: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III