Stampa…
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
OR0412-1G OR0412-250MG
APOSOR0412-1GEA 51 EUR
APOSOR0412-1G APOSOR0412-250MG
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₇ClN₂O₂S
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313780
CAS Number: 137049-02-6
UN: 1759
ADR: 8,III