Stampa…
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0409-1G OR0409-25G OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA 14.7 EUR
APOSOR0409-1G APOSOR0409-25G APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₂₀O₂
Peso molecolare: 208,3 g/mol
Punto di fusione: 89…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00188067
CAS Number: 14670-94-1