Stampa…
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0408-5G OR0408-1G
APOSOR0408-5GEA 121 EUR
APOSOR0408-5G APOSOR0408-1G
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate 97%
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Formula: C₉H₉NO₂S
Punto di ebollizione: 166…167 °C/6mmHg
Punto di fusione: 51…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041058
CAS Number: 33904-03-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III