Stampa…
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR0394-5G OR0394-25G
APOSOR0394-5GEA 16.1 EUR
APOSOR0394-5G APOSOR0394-25G
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Punto di fusione: 324…327 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860849
CAS Number: 3749-51-7