Stampa…
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0392-25G OR0392-5G
APOSOR0392-25GEA 105 EUR
APOSOR0392-25G APOSOR0392-5G
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₈O₄
Punto di fusione: >320 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001228
CAS Number: 84-60-6
EINECS: 201-544-3