Stampa…
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0381-1G OR0381-5G
APOSOR0381-1GEA 58 EUR
APOSOR0381-1G APOSOR0381-5G
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran
Formula: C₈H₇IO
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00817051
CAS Number: 132464-84-7