Stampa…
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0380-1G OR0380-5G OR0380-10G
APOSOR0380-1GEA 58 EUR
APOSOR0380-1G APOSOR0380-5G APOSOR0380-10G
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313220
CAS Number: 68981-86-2