Stampa…
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0372-1G OR0372-5G OR0372-10G
APOSOR0372-1GEA 19 EUR
APOSOR0372-1G APOSOR0372-5G APOSOR0372-10G
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
Peso molecolare: 305,16 g/mol
Punto di ebollizione: 136…139 °C/0,05mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831103
CAS Number: 111544-93-5