Stampa…
2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR0368-100G OR0368-25G OR0368-5G
APOSOR0368-100GEA 212 EUR
APOSOR0368-100G APOSOR0368-25G APOSOR0368-5G
2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
2,6-Dichloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Peso molecolare: 192 g/mol
Punto di fusione: 208…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234147
CAS Number: 5398-44-7