Stampa…
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0363-25G OR0363-5G
APOSOR0363-25GEA 0 EUR
APOSOR0363-25G APOSOR0363-5G
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Punto di ebollizione: 80 °C/1mmHg
Punto di fusione: 57…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002001
CAS Number: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
UN: 2250
ADR: 6.1,II