Stampa…
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate HCl
OR0360T-10G OR0360T-25G OR0360T-5G
APOSOR0360T-10GEA 84.4 EUR
APOSOR0360T-10G APOSOR0360T-25G APOSOR0360T-5G
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 97%
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 151,5914 g/mol
Punto di fusione: 185…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078879
CAS Number: 72784-42-0