Stampa…
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetic acid hydrazide
OR0360-1G OR0360-250MG OR0360-5G
APOSOR0360-1GEA 176 EUR
APOSOR0360-1G APOSOR0360-250MG APOSOR0360-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Formula: C₈H₈Cl₂N₂O
Peso molecolare: 219,07 g/mol
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833407
CAS Number: 129564-33-6