Stampa…
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
OR0359-100G OR0359-500G
APOSOR0359-100GEA 80 EUR
APOSOR0359-100G APOSOR0359-500G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 205,04 g/mol
Punto di fusione: 87…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004333
CAS Number: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7