Stampa…
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0356-100G OR0356-25G OR0356-500G
APOSOR0356-100GEA 40.8 EUR
APOSOR0356-100G APOSOR0356-25G APOSOR0356-500G
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,99 g/mol
Punto di fusione: 55…60 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006234
CAS Number: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1