Stampa…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR0355T-5G OR0355T-100G OR0355T-25G
APOSOR0355T-5GEA 80 EUR
APOSOR0355T-5G APOSOR0355T-100G APOSOR0355T-25G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
An NMDA receptor agonist acting at the glycine site.
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,11 g/mol
Punto di fusione: 229…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00009944
CAS Number: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8