Stampa…
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0354-5G OR0354-1G
APOSOR0354-5GEA 87.3 EUR
APOSOR0354-5G APOSOR0354-1G
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
Formula: C₈H₅Cl₂NS
Punto di fusione: 57…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 306935-83-1