Stampa…
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR0353-1G OR0353-5G OR0353-10G
APOSOR0353-1GEA 102 EUR
APOSOR0353-1G APOSOR0353-5G APOSOR0353-10G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₇Cl₂NO₂S
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 568577-80-0