3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
A synthetic intermediate.
Formula:
C₄H₄N₄ Punto di fusione: 172…176 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005237 CAS Number: 16617-46-2 EINECS: 240-665-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |