Stampa…
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
OR0352-1G OR0352-5G OR0352-10G
APOSOR0352-1GEA 102 EUR
APOSOR0352-1G APOSOR0352-5G APOSOR0352-10G
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
Formula: C₉H₉Cl₂NO
Punto di fusione: 174…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 61655-97-8