Stampa…
2-Amino-6-chloropurine riboside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloroguanineriboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 2-Amino-6-chloro-9-(beta-D-ribofuranosyl)purine
OR0351T-1G OR0351T-5G
APOSOR0351T-1GEA 49.5 EUR
APOSOR0351T-1G APOSOR0351T-5G
2-Amino-6-chloropurine riboside
2-Amino-6-chloropurine riboside
Formula: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
Peso molecolare: 301,69 g/mol
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005735
CAS Number: 2004-07-1
EINECS: 217-905-3