Stampa…
2,7-Dichlorofluorene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0350-25G OR0350-5G OR0350-100G
APOSOR0350-25GEA 24.8 EUR
APOSOR0350-25G APOSOR0350-5G APOSOR0350-100G
2,7-Dichlorofluorene
2,7-Dichlorofluorene
Formula: C₁₃H₈Cl₂
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00032840
CAS Number: 7012-16-0