Stampa…
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dichlorophenyl)(oxo)acetonitrile
OR0344-100G OR0344-25G
APOSOR0344-100GEA 207 EUR
APOSOR0344-100G APOSOR0344-25G
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Formula: C₈H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 200.03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792559
CAS Number: 77668-42-9