Stampa…
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
OR0342-250G OR0342-50G
APOSOR0342-250GEA 112 EUR
APOSOR0342-250G APOSOR0342-50G
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₃O
Peso molecolare: 209,46 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C/34mmHg
Punto di fusione: 16…20 °C
Densità: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000661
CAS Number: 89-75-8
EINECS: 201-938-4
UN: 3261
ADR: 8,II