Stampa…
2'-Deoxyuridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0326-100G OR0326-25G OR0326-5G
APOSOR0326-100GEA 217 EUR
APOSOR0326-100G APOSOR0326-25G APOSOR0326-5G
2'-Deoxyuridine
2'-Deoxyuridine
Formula: C₉H₁₂N₂O₅
Peso molecolare: 228,20 g/mol
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006527
CAS Number: 951-78-0
EINECS: 213-455-7