Stampa…
L(+)-Cisteina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0325-100G OR0325-1KG OR0325-250G
APOSOR0325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR0325-100G APOSOR0325-1KG APOSOR0325-250G
L(+)-Cisteina
L-Cisteina
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064306
CAS Number: 52-90-4
EINECS: 200-158-2