Stampa…
1,2-Cyclohexanedione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0317-25G OR0317-5G
APOSOR0317-25GEA 155 EUR
APOSOR0317-25G APOSOR0317-5G
1,2-Cyclohexanedione 95%
1,2-Cyclohexanedione
Formula: C₆H₈O₂
Punto di ebollizione: 193…195 °C
Punto di fusione: 34…38 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001648
CAS Number: 765-87-7
EINECS: 212-155-3