Stampa…
ω-Bromo-3-cyanoacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 2-Bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-(Bromoacetyl)benzonitrile, 3-Cyanophenacyl bromide, Bromomethyl m-cyanophenyl ketone, α-Bromo-3-cyanoacetophenone, 3-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile
OR0311-25G OR0311-5G
APOSOR0311-25GEA 364 EUR
APOSOR0311-25G APOSOR0311-5G
ω-Bromo-3-cyanoacetophenone 98%
ω-Bromo-3-cyanoacetophenone
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,06 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833267
CAS Number: 50916-55-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III