Stampa…
3-Chlorothiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0302-25G OR0302-5G OR0302-100G
APOSOR0302-25GEA 81.5 EUR
APOSOR0302-25G APOSOR0302-5G APOSOR0302-100G
3-Chlorothiophene
3-Chlorothiophene
Formula: C₄H₃ClS
Peso molecolare: 118,59 g/mol
Punto di ebollizione: 137…139 °C
Densità: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043887
CAS Number: 17249-80-8
UN: 1993
ADR: 3,III