Stampa…
Ethyl-4-bromobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0300-10G OR0300-100G
APOSOR0300-10GEA 21.9 EUR
APOSOR0300-10G APOSOR0300-100G
Ethyl-4-bromobenzoate 98%
Ethyl-4-bromobenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 262…264 °C
Densità: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016329
CAS Number: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III