Stampa…
6-Chloropicolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0296-100G OR0296-25G
APOSOR0296-100GEA 172 EUR
APOSOR0296-100G APOSOR0296-25G
6-Chloropicolinic acid 98%
6-Chloropicolinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₂
Punto di fusione: 185…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155390
CAS Number: 4684-94-0