Stampa…
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Chlorophenylthio)-3-nitrobenzaldehyde
OR0292-1G OR0292-250MG
APOSOR0292-1GEA 0 EUR
APOSOR0292-1G APOSOR0292-250MG
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈ClNO₃S
Peso molecolare: 293,73 g/mol
Punto di fusione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00098773
CAS Number: 270262-96-9