Stampa…
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formula: C₉H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 98…102 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831102
CAS Number: 6282-88-8