Stampa…
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0284-10G OR0284-250G OR0284-50G
APOSOR0284-10GEA 65.5 EUR
APOSOR0284-10G APOSOR0284-250G APOSOR0284-50G
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈ClNO₃
Peso molecolare: 237,64 g/mol
Punto di fusione: 187…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020813
CAS Number: 23598-72-3
EINECS: 245-770-0