Stampa…
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR0279-5G OR0279-1G OR0279-25G
APOSOR0279-5GEA 56.8 EUR
APOSOR0279-5G APOSOR0279-1G APOSOR0279-25G
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₅ClO₂
Peso molecolare: 238,71 g/mol
Punto di fusione: 249…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797626
CAS Number: 49708-81-8