Stampa…
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
OR0272-5G OR0272-1G
APOSOR0272-5GEA 306 EUR
APOSOR0272-5G APOSOR0272-1G
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₂N₂O
Peso molecolare: 221,09 g/mol
Punto di fusione: 185…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464961
CAS Number: 59104-19-7