Stampa…
ω-Bromo-2-chloroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0270-5G OR0270-100G OR0270-25G
APOSOR0270-5GEA 24.4 EUR
APOSOR0270-5G APOSOR0270-100G APOSOR0270-25G
ω-Bromo-2-chloroacetophenone 95%
ω-Bromo-2-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Punto di ebollizione: 162…166 °C/20mmHg
Densità: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00832993
CAS Number: 5000-66-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II