Stampa…
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0268-5G OR0268-1G
APOSOR0268-5GEA 75.7 EUR
APOSOR0268-5G APOSOR0268-1G
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
4-Chloro-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₃ClN₂O₃
Peso molecolare: 198,57 g/mol
Punto di fusione: 63…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037062
CAS Number: 40397-96-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III