Stampa…
4-Picolyl chloride hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
OR0263-100G OR0263-25G OR0263-500G
APOSOR0263-100GEA 58.2 EUR
APOSOR0263-100G APOSOR0263-25G APOSOR0263-500G
4-Picolyl chloride hydrochloride
4-Picolyl chloride hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₂N
Peso molecolare: 164,03 g/mol
Punto di fusione: 166…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012826
CAS Number: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8,III