Stampa…
3-Picolyl chloride hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0262-100G OR0262-25G OR0262-500G
APOSOR0262-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0262-100G APOSOR0262-25G APOSOR0262-500G
3-Picolyl chloride hydrochloride 97%
3-Picolyl chloride hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₂N
Punto di fusione: 137…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012818
CAS Number: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8,III