Stampa…
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
OR0260-1G OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA 78.6 EUR
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,59 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C/9mmHg
Densità: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037036
CAS Number: 40397-90-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III