Stampa…
6-Chloro-o-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzene, 2-Chloro-6-methylphenol
OR0259-25G OR0259-5G
APOSOR0259-25GEA 396 EUR
APOSOR0259-25G APOSOR0259-5G
6-Chloro-o-cresol 98%
6-Chloro-o-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 75…76 °C/12mmHg
Densità: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020000
CAS Number: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
UN: 2669
ADR: 6.1,III