Stampa…
6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-methyl-4-nitroaniline, 6-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline, 2-Amino-3-chloro-5-nitrotoluene
OR0258-1G OR0258-25G OR0258-5G
APOSOR0258-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0258-1G APOSOR0258-25G APOSOR0258-5G
6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Punto di fusione: 170…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313703
CAS Number: 69951-02-6